05-730
Anti-STEP Antibody, clone 23E5
clone 23E5, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Neural-specific protein-tyrosine phosphatase, PTPN5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
23E5, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPN5(84867)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1