Documenti fondamentali
8.20603
Sigma-Aldrich
Glutaraldeide
(25% solution in water) for synthesis
Sinonimo/i:
Dialdeide glutarica, Pentano-1,5-diale
About This Item
Formula condensata:
OHC(CH2)3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Beilstein:
605390
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.27 hPa ( 20 °C)
Stato
liquid
Concentrazione
23.0-27.0% (hydrogensulfite method)
tecniche
electron microscopy: suitable
pH
>3.0 (20 °C in H2O)
P. ebollizione
100.5 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-6 °C
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Glutardialdehyde (25% solution in water) can be used in electrochemical studies as a cross-linker chemical to immobilize sensory material on the active region of the electrode and to modify the electrode surface.
Risultati analitici
Assay (hydrogensulfit methode): 23.0 - 27.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.065
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhina Hadisi et al.
Macromolecular bioscience, 20(4), e1900328-e1900328 (2020-02-23)
Burn injuries represent a major life-threatening event that impacts the quality of life of patients, and places enormous demands on the global healthcare systems. This study introduces the fabrication and characterization of a novel wound dressing made of core-shell hyaluronic