Key Documents
1.10266
Millipore
Brodo al lauril solfato GranuCult® prime
according to ISO 4831, ISO 7251, FDA-BAM, suitable for microbiology, for Escherichia coli
Sinonimo/i:
Brodo al lauril solfato (granulato), Terreno selettivo per coliformi
About This Item
Codice UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
agenzia
SMWWPart 9221
FDA-BAM
GB 4789.38-2012
ISO 7251
according to ISO 4831
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
granular
Confezionamento
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
Condizioni di stoccaggio
dry media (Keep tightly closed)
tecniche
microbiological culture: suitable
Colore
beige
pH
6.8 (35.5 g/L in H2O)
6.8±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Escherichia coli
Descrizione generale
Il brodo al lauril solfato GranuCult® prime (conforme a ISO 4831, ISO 7251 e FDA-BAM) viene utilizzato per l′arricchimento selettivo e la ricerca di coliformi nel cibo, nei mangimi, nell′acqua e in altre sostanze. La qualità nutrizionale elevata e la presenza di un tampone fosfato assicurano una crescita rapida e una maggior produzione di gas, anche con i batteri coliformi “a lenta fermentazione del lattosio”. La formazione di gas può essere rivelata mediante tubi di Durham. Il lauril solfato inibisce la crescita di batteri indesiderati.
Applicazioni
Il Brodo Letheen (base) modificato GranuCult® prime può essere utilizzato per l′arricchimento selettivo e la ricerca di coliformi negli alimenti per l′uomo e per gli animali, nell′acqua e in altre sostanze.
Caratteristiche e vantaggi
  • La gamma GranCult® propone terreni di coltura granulati di qualità superiore
  • Sicuri e sostenibili, grazie alla riduzione dei rischi associati con l′inalazione di polveri sottili e sostanze tossiche, per ambienti di lavoro più sicuri
  • Di facile impiego, con una separazione dei componenti e un′aggregazione ridotte anche in condizioni calde o umide
  • Elevata riproducibilità tra lotti
  • Vita di scaffale prolungata fino a 5 anni
  • Numero di ceppi sperimentali elevato, ben oltre le prescrizioni normative
  • La tecnologia di granulazione consente l′aggiunta di numerosi supplementi nutrizionali, senza che sia necessario aggiungerli a parte
Linkage
Sostituisce: 1.10266.5007
Risultati analitici
Aspetto (trasparenza): trasparente
Aspetto (colore): giallastro-bruno
pH (25 °C): 6,6 - 7,0
Test della promozione della crescita in accordo con l′attuale versione di DIN EN ISO 11133.
Inoculo su terreno di coltura di riferimento (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]): ≤ 100
Inoculo su terreno di coltura di riferimento (Escherichia coli ATCC 8739 [WDCM 00012]): ≤ 100
Inoculo su terreno di coltura di riferimento (Citrobacter freundii ATCC 43864 [WDCM 00006]): ≤ 100
Inoculo su terreno di coltura di riferimento (Enterococcus faecalis ATCC 19433 [WDCM 00009]): > 10⁴
Inoculo su terreno di coltura di riferimento (Enterococcus faecalis ATCC 29212 [WDCM 00087]): > 10⁴
Crescita (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]): +
Crescita (Escherichia coli ATCC 8739 [WDCM 00012]): +
Crescita (Citrobacter freundii ATCC 43864 [WDCM 00006]): +
Crescita (Enterococcus faecalis ATCC 19433 [WDCM 00009]): nessuna
Crescita (Enterococcus faecalis ATCC 29212 [WDCM 00087]): nessuna
Gas (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]): +
Gas (Escherichia coli ATCC 8739 [WDCM 00012]): +
Gas (Citrobacter freundii ATCC 43864 [WDCM 00006]): +
Gas (Enterococcus faecalis ATCC 19433 [WDCM 00009]): -
Gas (Enterococcus faecalis ATCC 29212 [WDCM 00087]): -
Incubazione:
Escherichia coli: 24 ± 2 ore a 30 ± 1 °C e in parallelo 24 ± 2 ore a 37 ± 1 °C
Citrobacter: 24 ± 2 ore a 30 ± 1 °C
Enterococcus faecalis: 48 ± 2 ore a 30 ± 1 °C e in parallelo 48 ± 2 ore a 37 ± 1 °C
Altre note
  • Il terreno preparato è limpido e di color marrone-giallastro
  • Una volta preparato, conservare il terreno in contenitori con tappo a vite a una temperatura dai 2 °C agli 8 °C, al buio e per non più di un mese.
Nota a piè di pagina
®®
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2