Key Documents
1.09736
Supelco
Methyl myristate
reference substance for gas chromatography
Sinonimo/i:
Methyl myristate, Myristic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)12COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
204-680-1
Tensione di vapore
0.065 Pa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
P. eboll.
295 °C/1001 hPa
Punto di fusione
18 °C
Temp. transizione
flash point 112 °C
Densità
0.867 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112.0 °C - closed cup