Documenti fondamentali
1.07836
Supelco
Antimony(III) oxide
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Antimony(III) oxide, di-Antimony trioxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
O3Sb2
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
215-175-0
NACRES:
NA.21
Saggio:
≥99.0% (bromometric)
Stato:
solid
Solubilità:
2.70 mg/L
Tensione di vapore
13.3 hPa ( 660 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (bromometric)
Stato
solid
Potenza
>34600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.01% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.05% Substances soluble in water
P. ebollizione
1550 °C/1013 hPa
Punto di fusione
656 °C (sublimed)
Solubilità
2.70 mg/L
Densità
5.4 g/cm3
Densità bulk
800‑1300 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
As: ≤0.03%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.002%
Na: ≤0.002%
Pb: ≤0.025%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/3O.2Sb/q3*-2;2*+3
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (bromometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.01 %
Substances soluble in water: ≤ 0.05 %
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
As (Arsenic): ≤ 0.03 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.003 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.025 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1