Key Documents
1.07229
Millipore
Proteose peptone
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Proteose peptone
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41106212
Numero indice EU:
293-426-3
NACRES:
NA.74
Origine biologica
animal
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
pH
6.5-7.5 (20 g/L in H2O)
Solubilità
500 g/L
Densità bulk
250 kg/m3
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
pH-value (2 %; water): 6.5 - 7.5
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 15 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 10 %
Nitrogen (calculated on dried substance): ≥ 11.5 %
Suitability for microbiology: passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3