Key Documents
1.07054
Supelco
Pentano
for analysis EMPARTA®
Sinonimo/i:
Pentane
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.15
Beilstein:
969132
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-692-4
Densità del vapore
2.48 (vs air)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPARTA®
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
500 °F
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
~8.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.358 (lit.)
P. eboll.
35-36 °C (lit.)
Punto di fusione
−130 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -48 °C (refers to pure substance)
Solubilità
0.4 g/L
Densità
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C