1.07177
Pentano
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Pentane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.48 (vs air)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
500 °F
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
~8.3 %
Impurezze
≤0.000002% B (Boron)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.358 (lit.)
P. ebollizione
35-36 °C (lit.)
Punto di fusione
−130 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -48 °C (refers to pure substance)
Solubilità
0.4 g/L
Densità
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Catalytic Cracking to Light Olefins: n-Pentane is extensively used in studies focused on catalytic cracking processes. Recent research has explored the use of extra-framework aluminum in ZSM-5 zeolites to enhance the production of light olefins from n-pentane. This application is crucial for improving the efficiency of catalytic processes and the production of valuable petrochemical feedstocks (He et al., Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2022).
Risultati analitici
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Matter discolored by H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
Sulfur compounds (as S): ≤ 0.005 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.01 %
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C