Documenti
1.05813
Supelco
Magnesium matrix modifier
for graphite furnace AAS c(Mg) = 10.0 ± 0.2 g/l (Mg(NO₃)₂ * 6 H₂O in HNO₃ ca. 17%)
Sinonimo/i:
Magnesium Enhancement Solution
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
tecniche
AAS: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
general analytical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Ag (Silver): ≤ 0.000002 g/l
As (Arsenic): ≤ 0.00001 g/l
Cd (Cadmium): ≤ 0.000001 g/l
Pb (Lead): ≤ 0.00001 g/l
Se (Selenium): ≤ 0.0001 g/l
Tl (Thallium): ≤ 0.00001 g/l
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acido nitrico 65% Suprapur&#174;
Supelco
1.00441
Acido nitrico 65%