Documenti fondamentali
1.04938
Supelco
Potassio cloruro
99.999 Suprapur®
About This Item
Formula condensata:
KCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-211-8
NACRES:
NB.21
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Saggio
99.999%
Stato
solid
Potenza
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
1413 °C/1013 hPa
Punto di fusione
770 °C (lit.)
Solubilità
347 g/L
Densità
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
1000 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Può essere usato per la preparazione del tampone fosfato salino e per l′estrazione e la solubilizzazione delle proteine.
Risultati analitici
Purity (metallic): ≥ 99.999 %
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Phosphate (PO₄): ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 10 ppm
Total nitrogen (N): ≤ 10 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.010 ppm
Ba (Barium): ≤ 1.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.005 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.01 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.005 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.4 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.05 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Na (Sodium): ≤ 5.0 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.010 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.005 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.005 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.10 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.005 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.005 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.020 ppm
Note legali
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Potassio cloruro EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 508
SAFC
1.04935
Potassio cloruro