Documenti fondamentali
1.05683
SAFC
tri-Lithium citrate tetrahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
tri-Lithium citrate tetrahydrate, Trilithium citrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5Li3O7 · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
213-045-8
agenzia
BP
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
pH
8.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
105 °C
Densità bulk
420 kg/m3
applicazioni
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H8O7.3Li.4H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;3*+1;;;;/p-3
HXGWMCJZLNWEBC-UHFFFAOYSA-K
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
The substance 1.05683 has no REACH registration because the only supported use is the use in medicinal products for human or veterinary use or in food or feedingstuffs according to article 2 of the REACH Regulation (EC) No 1907/2006.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1