1.04952
Potassium chromate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Potassium chromate, chromic acid potassium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (iodometric)
Stato
solid
Impurezze
≤0.005% In water insoluble matter
pH
9.0-9.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
985 °C
Solubilità
637 g/L
Densità
2.73 g/cm3 at 18 °C
Densità bulk
1400 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cr](=O)(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Analysis of the Effects of Cr(VI) Exposure on mRNA Modifications.: This research investigates the impact of potassium chromate exposure on mRNA modifications using sophisticated analytical chemistry techniques, revealing insights into the molecular mechanisms of chromium toxicity and its implications for human health (Chen et al., 2019).
- Determination of urine oxalate level in rats with renal calcium oxalate calculus by high-performance liquid chromatography.: Utilizing potassium chromate in the chromatographic analysis, this study presents a method for accurately measuring urine oxalate levels, crucial for research on kidney stone prevention (Cao et al., 2015).
- Shotgun proteomic analysis unveils survival and detoxification strategies by Caulobacter crescentus during exposure to uranium, chromium, and cadmium.: Incorporates potassium chromate to study microbial resistance mechanisms through proteomic profiling, providing valuable data for bioremediation strategies (Yung et al., 2014).
- Analytical study of modern paint layers on metal knight shields: the use and effect of titanium white.: Features methods where potassium chromate aids in the identification of chemical components in cultural heritage conservation studies (Lauridsen et al., 2014).
Risultati analitici
In water insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 9.0 - 9.8
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)