Documenti fondamentali
1.04944
Supelco
Potassium chlorate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Potassium chlorate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
ClKO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
223-289-7
NACRES:
NA.21
Saggio:
≥99.0% (silver nitrate titration)
Grado:
ACS reagent
Stato:
solid
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (silver nitrate titration)
Stato
solid
Potenza
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.6 (20 °C, 73 g/L in H2O)
P. ebollizione
400 °C (decomposition)
Punto di fusione
356 °C
Densità
2.32 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1200‑1400 kg/m3
Anioni in tracce
bromate (BrO3-): ≤0.015%
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
  • Inorganic oxidizer detection from propellants, pyrotechnics, and homemade explosive powders using gradient elution moving boundary electrophoresis.: Details the effective identification of potassium chlorate in various explosive formulations using electrophoresis, contributing to safer handling and forensic applications (Krauss et al., 2021).
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Bromate (BrO₃): ≤ 0.015 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 2