255572
Potassium chlorate
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
crystalline powder
Impurezze
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
pH
5-6.5 (25 °C, 61.3 g/L)
Punto di fusione
356 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromate (BrO3-): ≤0.015%
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): passes test
Cationi in tracce
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Stringa SMILE
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- In the sequential extraction (SEP) of selenium to analyze its isotopic composition from various Se pools.
- In the preparation of graphite oxide (GO).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 2