Key Documents
1.04885
Supelco
Potassium hydrogen sulfate
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Potassium hydrogen sulfate, Potassium bisulfate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HKO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-594-1
NACRES:
NA.21
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (alkalimetric)
Forma fisica
solid
Potenza
2340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
195 °C (decomposition)
Solubilità
490 g/L (development of heat)
Densità
2.24 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1140 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (alkalimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Corresponds to Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1