102466-M
Etilenglicole
reagent grade, ≥99%
Sinonimo/i:
1,2-etanediolo
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
752 °F
Limite di esplosione
15.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
195-198 °C
Punto di fusione
−13 °C (lit.)
Solubilità
water: miscible
Densità
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 102466
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
231.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
111 °C - closed cup