Documenti fondamentali
900631
Sigma-Aldrich
Etilenglicole
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sinonimo/i:
1,2-etanediolo
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.07
Beilstein:
505945
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352137
NACRES:
NA.21
Grado
ZerO2®
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
752 °F
Qualità
anhydrous
Limite di esplosione
15.3 %
Impurezze
≤0.003% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. eboll.
195-198 °C
Punto di fusione
−13 °C (lit.)
Densità
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Note legali
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - open cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4