Documenti fondamentali
1.00949
Supelco
Ethylene glycol
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Ethylene glycol, Glycol, 1,2-Ethanediol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-473-3
NACRES:
NA.05
Tensione di vapore
0.053 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
410 °C
Limite di esplosione
3.2-15.3 % (v/v)
Impurezze
≤0.0002% Chloride (Cl)
≤0.0002% Fe (Iron)
≤0.3% Water
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
197.6 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-14--10 °C
Temp. transizione
flash point 111 °C
Solubilità
1000 g/L
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.112 - 1.114
Chloride (Cl): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0002 %
Water: ≤ 0.3 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - open cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3