Documenti fondamentali
1.02039
Supelco
Cloruro di cesio
99.995 Suprapur®
Sinonimo/i:
Cloruro di cesio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
ClCs
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.36
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-600-2
NACRES:
NB.21
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Saggio
99.995%
Forma fisica
solid
Potenza
2004 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
646 °C
Solubilità
1860 g/L
Densità
3.97 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1800 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
  • Ottimizzazione della caratterizzazione dei vettori virali ad alta capacità con l'ultracentrifugazione analitica a gradiente di densità. Questo studio utilizza il cloruro di cesio per ottimizzare la caratterizzazione ad alta capacità dei vettori virali mediante ultracentrifugazione analitica con gradiente di densità, migliorando l'efficienza e l'accuratezza dell'analisi dei vettori virali (Sternisha et al., 2023).
  • Reovirus di mammiferi: propagazione, quantificazione e conservazione. Il cloruro di cesio viene utilizzato in questo studio per facilitare la propagazione, la quantificazione e la conservazione dei reovirus dei mammiferi, contribuendo a migliorare la gestione e lo studio di questi virus negli ambienti di ricerca (Coombs, 2023).
  • Purificazione su larga scala di particelle AAV funzionali che confezionano il genoma completo utilizzando l'ultracentrifugazione a breve termine con un rotore zonale. Questo articolo tratta della purificazione su larga scala di particelle di virus adeno-associati utilizzando il cloruro di cesio nell'ultracentrifugazione, fondamentale per le applicazioni di terapia genica. (Wada et al., 2023).
Risultati analitici
Purezza (metallica): ≥ 99,995%
Saggio (argentometrico): ≥ 99,5%
Assorbanza specifica (260 nm; 50%; 1 cm; acqua): ≤ 0,020
Assorbanza specifica (280 nm; 50%; 1 cm; acqua): ≤ 0,020
Fosfato (PO₄): ≤ 10 ppm
Solfato (SO₄): ≤ 20 ppm
Azoto (N) totale: ≤ 10 ppm
Al (alluminio): ≤ 0,05 ppm
B (boro): ≤ 0,05 ppm
Ba (bario): ≤ 2,0 ppm
Ca (calcio): ≤ 0,50 ppm
Cd (cadmio): ≤ 0,005 ppm
Ce (cerio): ≤ 0,005 ppm
Co (cobalto): ≤ 0,005 ppm
Cr (cromo): ≤ 0,005 ppm
Cu (rame): ≤ 0,005 ppm
Eu (europio): ≤ 0,005 ppm
Fe (ferro): ≤ 0,020 ppm
K (potassio): ≤ 2 ppm
La (lantano): ≤ 0,005 ppm
Li (litio): ≤ 0,2 ppm
Mg (magnesio): ≤ 0,10 ppm
Mn (manganese): ≤ 0,010 ppm
Na (sodio): ≤ 4,0 ppm
Ni (nichel): ≤ 0,020 ppm
Pb (piombo): ≤ 0,030 ppm
Rb (rubidio): ≤ 5 ppm
Sc (scandio): ≤ 0,005 ppm
Sm (samario): ≤ 0,005 ppm
Sr (stronzio): ≤ 0,20 ppm
Tl (tallio): ≤ 0,20 ppm
Y (ittrio): ≤ 0,005 ppm
Yb (itterbio): ≤ 0,005 ppm
Zn (zinco): ≤ 0,020 ppm
Note legali
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1