Documenti fondamentali
1.02041
Supelco
Cesium chloride
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Cesium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
ClCs
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-600-2
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99.0% (silver nitrate titration)
Stato
solid
Potenza
2004 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
646 °C
Solubilità
1860 g/L
Densità
3.97 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1800 kg/m3
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.03%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.002%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.03 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Sr (Strontium): ≤ 0.002 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7