Documenti fondamentali
1.01885
SAFC
Cellvento® CHO-200
Chemically defined cell culture medium
Produzione farmaceutica
About This Item
Codice UNSPSC:
41106213
Livello qualitativo
Descrizione
shipped with cooling packs
Nome Commerciale
Cellvento®
Stato
dry powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Cellvento® CHO-200 chemically defined cell culture medium has been specially developed for the growth of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells and the expression of monoclonal antibodies and recombinant proteins in suspension culture. The formulation is of non-animal origin, chemically defined and contains no hydrolysates or components of unknown composition. Cellvento® CHO-200 medium has been formulated without L-glutamine, hypoxanthine, and thymidine to keep flexibility in applications. It is available in dry powder form or as ready-to-use medium to fit to different experimental set-ups.
Caratteristiche e vantaggi
Cellvento® CHO-200 medium and its feeds have been designed for use in the CHO-S GS expression system in cell suspension culture, but may be suitable for other CHO-S cell lines.
  • Cellvento® CHO-200 medium should be used for cell adaptation and cell bank generation.
  • Cellvento® CHO-200 medium is suitable for use in seed train expansion.
  • Cellvento® products allow for flexibility in feed and feed supplement optimization of fed-batch processes.
This product is intended for research or further manufacturing but not for human or therapeutic use.
Quantità
Formulated to contain 115.8 grams of powder per liter of medium.
Note legali
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)