1.01872
Cloruro di magnesio
crystalline, Ph. Eur., JPC, USP, FCC, E 511
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Magnesium dichloride
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
JPC
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Stato
crystalline
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
117 °C (decomposition)
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1