Documenti fondamentali
1.01791
SAFC
Acido L-glutammico
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido L-glutammico
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
200-293-7
agenzia
JP
Ph. Eur.
USP
suitable for SM 5210
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Saggio
99.0-100.5% dry basis (alkalimetric)
Stato
solid
Potenza
>30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-3.5 (25 °C, 8.6 g/L in H2O)
Punto di fusione
160 °C
Solubilità
11.1 g/L
Densità
1.54 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
460 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤200 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
Cationi in tracce
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤200 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+H3]C(CCC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il nostro portfolio di prodotti di alta qualità SAFC® per il bioprocesso supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto dei requisiti MQ-500 come definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
In quanto parte del nostro programma EMPROVE®, le nostre materie prime sono accompagnato dai dossier EMPROVE®, che mettono a vostra disposizione un supporto documentale completo e aggiornato che vi aiuterà a superare gli ostacoli normativi, a gestire i rischi e a migliorare i vostri processi produttivi.
Non solo la nostra offerta completa di prodotti chimici per i processi upstream mette a disposizione dei produttori del comparto biofarmaceutico le materie prima di alta qualità necessarie alla produzione di soluzioni terapeutiche consolidate o innovative, ma li assiste anche nel velocizzare il percorso fino al mercato e a superare gli ostacoli normativi. Possiamo assicurarvi la trasparenza di tutta la supply chain e un approvvigionamento sicuro in tutto il mondo, facilitando il processo di qualificazione dei vostri prodotti con servizi e assistenza normativa della massima qualità.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1