Documenti fondamentali
1.00859
Supelco
2-metossietanolo
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Etere monometilico di etilenglicole, Glicole metilico
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.09
Beilstein:
1731074
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-713-7
NACRES:
NA.05
Grado
ACS reagent
for analytical purposes
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
2.62 (vs air)
Tensione di vapore
6.17 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
548 °F
Limite di esplosione
24.5 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.0005 meq/g Alkalinity
≤0.001 meq/g Acidity
≤0.002% Peroxide (as H2O2)
≤0.003% Aldehydes (as C<SUB>2</SUB>H<SUB>4</SUB>O)
≤0.1% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.003%
Colore
clearAPHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Viscosità cinematica
1.6 cSt(20 °C)
P. ebollizione
124-125 °C (lit.)
Punto di fusione
−85 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 37 °C
Densità
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00005%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Stringa SMILE
COCCO
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Applicazioni
  • A Star-Structured Polymer Electrolyte for Low-Temperature Solid-State Lithium Batteries: Ethylene glycol monomethyl ether is used to enhance the performance of solid-state lithium batteries, demonstrating its utility in improving battery technology under low-temperature conditions (Zhang et al., 2024).
  • Deliver on a Promise: Hydrogen-Bonded Polymer Nanomedicine with a Precise Ratio of Chemodrug and Photosensitizer for Intelligent Cancer Therapy: Ethylene glycol monomethyl ether′s properties are exploited in the formulation of advanced nanomedicine platforms for targeted cancer therapy, showcasing its potential in high-stakes medical applications (Wu et al., 2024).
Specifiche
Saturation Concentration in Air: 33 g/m3 (20 °C)
Linkage
Discover EMSURE - to be more than sure!
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Immune system, thymus
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)