1.00087
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Chlorine reagent Cl₂-2 (liquid), photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
impiego
sufficient for 400 tests
Analiti specifici
chlorine
Campo di misura
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
tecniche
photometry: suitable
Densità
1.079 g/cm3 at 20 °C
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (DPD)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Protocolli
Preparation of a standard solution for total chlorine
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Contenuto correlato
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine