09-860
Anti-DDX3X Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
ATP-dependent RNA helicase DDX3X, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 3, X-linked, DEAD box protein 3, X-chromosomal, DEAD box, X isoform, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 3, DEAD/H box-3, Helicase-like protein 2, helicase like protein 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DDX3X(1654)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Binding Protein (RBP)
Qualità
Western Blot Analysis: 1:1000 dilution of this antibody detected DDX3X in A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
A431 cell lysate
Esclusione di responsabilità
WGK 1