Documenti fondamentali
09-069
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-ATF6
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-ACHM7, Anti-ATF6A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATF6(22926)
Descrizione generale
ATF6 (fattore di trascrizione attivante 6, fattore di trascrizione ATF6 AMP ciclico-dipendente) è un fattore di trascrizione a cerniera di leucine attivato da stress che interviene in risposta a un accumulo di proteine non ripiegate all′interno del reticolo endoplasmatico (ER) attivando la trascrizione di alcune molecole dell′ER. Inizialmente ATF6 è una glicoproteina transmembrana di tipo II di 90 kDa, che viene poi convertita nella forma nucleare solubile di 50 kDa senza perdere il suo dominio N-terminale comprendente la cerniera di leucine. L′accumulo di proteine non ripiegate nell′ER causa la scissione di ATF6 con rilascio del suo dominio citoplasmatico e suo ingresso nel nucleo, dove si lega a uno specifico ERSA (elemento di risposta allo stress nell′ER) presente nel promotore delle proteine regolate da glucosio (GRP) come GRP78, GPR94 e calreticulina.
Immunogeno
Peptide sintetico coniugato con KLH corrispondente alla regione N-terminale del fattore di trascrizione ATF6 umano indicata come dominio citoplasmatico.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Signaling
Epigenetica & Funzione nucleare
La rivelazione di ATF6 tramite questo anticorpo è convalidata per l′uso nei saggi di WB.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su lisato di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
90 kDa
Stato fisico
IgG policlonali di coniglio purificate per affinità in tampone di conservazione contenente PBS e azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
1 anno a -20°C
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Benjamin L Farah et al.
Molecular genetics and metabolism, 122(3), 95-98 (2017-09-11)
GSD Ia (von Gierke Disease, Glycogen Storage Disease Type Ia) is a devastating genetic disorder with long-term sequelae, such as non-alcoholic fatty liver disease and renal failure. Down-regulated autophagy is involved in the development of hepatic metabolic dysfunction in GSD