Key Documents
07-852
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-MEK1 (Thr292) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
MAP Kinase Kinase 1, MAPK/ERK Kinase 1, MAPKK1, MAP2K1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr292)
Informazioni sul gene
human ... MAP2K1(5604)
Specificità
Recognizes phospho-MEK1 (Thr292).
Immunogeno
Peptide corresponding to amino acid region encompassing the human, mouse, rat and hamster phospho-MEK1 (Thr292).
Applicazioni
Anti-phospho-MEK1 (Thr292) Antibody is an antibody against phospho-MEK1 (Thr292) for use in WB.
Immunoblot Analysis: A 1:1000 dilution of this lot detected phosphorylated MEK1 (Thr292) in RIPA lysates of untreated A431 cells.
Qualità
Routinely evaluated by immunoblot.
Descrizione del bersaglio
~44 kDa
Linkage
Replaces: 07-348
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2