07-1601
Anti-IRAK1 Antibody, CT
from rabbit
Sinonimo/i:
interleukin-1 receptor-associated kinase 1, Pelle homolog
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IRAK1(3654)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:50-1:500 dilution of this antibody detected IRAK1 on jurkat lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
Jurkat lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2