06-570-AF647
Anti-phospho Histone H3 (Ser10), Alexa Fluor™ 647 Conjugate Antibody
0.5 mg/mL, from rabbit
Sinonimo/i:
H3S10P, Histone H3 (phospho Ser10), H3 histone, family 3A, H3.3A, H3 histone, family 3B, H3.3B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 647
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer10)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected phospho Histone H3 (Ser10) in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2