Documenti fondamentali
06-570-AF488
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo istone H3 (Ser10), coniugato con Alexa Fluor 488
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Sinonimo/i:
H3S10P, Histone H3 (phospho Ser10), H3 histone, family 3A, H3.3A, H3 histone, family 3B, H3.3B
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer10)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Descrizione generale
L′istone H3 è una delle cinque principali proteine istoniche coinvolte nella struttura della cromatina nelle cellule eucariotiche. Caratterizzato da un dominio globulare principale e da una lunga coda N-terminale, l′H3 è implicato nella costituzione dei nucleosomi, le perle della cosiddetta struttura a ′collana di perle′. La coda N-terminale dell′istone H3 fuoriesce dal centro globulare del nucleosoma e può subire diversi tipi di modifiche epigenetiche che influenzano i processi cellulari. Tali modifiche comprendono il legame covalente di gruppi metile o acetile agli amminoacidi lisina e arginina e la fosforilazione della serina o della treonina.
Immunogeno
Peptide lineare corrispondente al fosfo-istone H3 (Ser10).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epitopi tag & uso generale
Immunocitochimica: una diluizione 1:50 di un lotto rappresentativo ha rilevato l′istone H3 fosforilato (Ser10) in cellule NIH/3T3.
Western blotting: una diluizione 1:1.000 da un lotto rappresentativo ha rilevato l'istone H3 (Ser10) nel lisato di cellule HeLa.
L′anti-fosfo-H3 (Ser10), coniugato con Alexa Fluor 488 è un anticorpo policlonale di coniglio purificato che rileva l'istone H3 fosforilato a livello della serina 10. Questo Ab è marcato con Alexa Fluor 488 e validato in IC. La versione non coniugata di questo anticorpo è stata citata in moltissime pubblicazioni e testata in ICC, IP & WB.
Sottocategoria di ricerca
Epitopi tag
Qualità
Testato in immunocitochimica su cellule HeLa.
Analisi immunocitochimica: una diluizione 1:50 di questo anticorpo ha rilevato l′istone H3 fosforilato (Ser10) in cellule HeLa.
Alexa Fluor è un marchio registrato di Life Technologies.
Descrizione del bersaglio
~17 kDa osservato
Stato fisico
Anticorpo coniugato di coniglio purificato, in tampone contenente PBS, 15 mg/ml BSA e 0,1% azoturo di sodio.
Purificazione con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Zoe L Grant et al.
The Journal of clinical investigation, 130(8), 4235-4251 (2020-05-20)
Aberrant, neovascular retinal blood vessel growth is a vision-threatening complication in ischemic retinal diseases. It is driven by retinal hypoxia frequently caused by capillary nonperfusion and endothelial cell (EC) loss. We investigated the role of EC apoptosis in this process
Matheus H Dias et al.
Molecular oncology, 13(2), 290-306 (2018-11-14)
In malignant transformation, cellular stress-response pathways are dynamically mobilized to counterbalance oncogenic activity, keeping cancer cells viable. Therapeutic disruption of this vulnerable homeostasis might change the outcome of many human cancers, particularly those for which no effective therapy is available.
Haley Jeanette et al.
Glia, 69(4), 1061-1074 (2020-12-19)
YAP and TAZ are effectors of the Hippo pathway that controls multicellular development by integrating chemical and mechanical signals. Peripheral nervous system development depends on the Hippo pathway. We previously showed that loss of YAP and TAZ impairs the development