07-1238
Anti-phospho-MARCKS (Ser152/156) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Myristoylated alanine-rich C-kinase substrate, Protein kinase C substrate, 80 kDa protein, light chain
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer152/pSer156)
Informazioni sul gene
human ... MARCKS(4082)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Representative images from a previous lot.
Optimal Staining of MARCKS With Citrate pH 6.0 Epitope Retrieval: Rat Placenta
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected phosphorylated MARCKS on 10 μg of EGF treated A431 lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Risultati analitici
A431 Cell Lysate
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2