06-747
Anti-Neomycin Phosphotransferase II Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-Neomycin II, Neomycin II Antibody, Neomycin Phosphotransferase Ab
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, bacteria
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
1-2 μg/mL dilutions of a previous lot detected NPT II in RIPA lysates from Cos-1 cells transfected with pUSE, harboring the neomycin resistance gene.
Qualità
Western Blot Analysis:
1-2 μg/mL of a previous lot detected NPT II in RIPA lysate from Cos-1 cells transfected with pUSE, harboring the neomycin resistance gene.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at 2 - 8°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below 2 - 8°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Risultati analitici
RIPA lysates from Cos-1 cells transfected with pUSE, harboring the neomycin resistance gene
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1