N6537
Anti-NPTII antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Neomycin Phosphotransferase II
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 30 kDa
Reattività contro le specie
plant
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
western blot: 2-4 μg/mL using extract (cytosolic fraction) from the leaves of transgenic Nicotiana tabacum expressing E. coli NPTII
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3