05-729
Anti-Bcl2 Antibody, clone 100
clone 100, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
B-cell CLL/lymphoma 2, B-cell lymphoma protein 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
100, monoclonal
Reattività contro le specie
feline, canine, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (Paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BCL2(596)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: 1μg/mL of this antibody detected Bcl2 in Raji cell lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Bcl2 in Human tonsil tissue sections.
Qualità
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected Bcl2 in a Raji RIPA cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20ºC. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20ºC may cause glycerol-containing solutions to become frozen during storage.
Risultati analitici
Tonsil tissue.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1