05-623-AF488
Anti-RNA polymerase II Antibody, clone CTD4H8, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone CTD4H8, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CTD4H8, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
yeast (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
Descrizione generale
Applicazioni
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-623 & 05-623-Z) is shown to be suitable also for Western blotting, chromatin IP, ChIP-seq, and immunocytochemistry.
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected RNA polymerase II in A431 cells.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2