QBD10201
Biotin-dPEG®3-MAL
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: thiol reactive
reagent type: linker
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(NCCCOCCOCCOCCCNC(CCCCC1C2NC(NC2CS1)=O)=O)CCN3C(C=CC3=O)=O
InChI
1S/C27H43N5O8S/c33-22(6-2-1-5-21-26-20(19-41-21)30-27(37)31-26)28-10-3-13-38-15-17-40-18-16-39-14-4-11-29-23(34)9-12-32-24(35)7-8-25(32)36/h7-8,20-21,26H,1-6,9-19H2,(H,28,33)(H,29,34)(H2,30,31,37)
QCEXTKIIGXBNCN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10201-50MG | 4061832876924 |