05-1459
Anti-SMAD1 Antibody, clone AS22
clone AS22, from mouse
Sinonimo/i:
SMAD 1, SMAD family member 1, SMAD, mothers against DPP homolog 1, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 1, Mad-related protein 1, Mothers against DPP homolog 1, Sma- and Mad-related protein 1, TGF-beta signaling protein 1, Transforming growth fac
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AS22, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMAD1(4086)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
This lot detected SMAD1 at 1:500 dilution in HeLa cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Qualità
Western Blot Analysis:
This lot detected SMAD1 at 1:500 dilution in HeLa cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1