Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
05-1242-S
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-trimetil-istone H3 (Lys9), clone 6F12-H4, formato di prova
clone 6F12-H4, from mouse
Sinonimo/i:
H3K9me3, Histone H3 (trimethyl K9), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6F12-H4, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
trimethylation (Lys9)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Descrizione generale
Gli istoni sono proteine altamente conservate che fungono da impalcatura strutturale per l'organizzazione del DNA nucleare in cromatina. I quattro istoni principali, H2A, H2B, H3 e H4, si assemblano in un ottamero (2 molecole ciascuno). Successivamente, 146 coppie di basi del DNA si avvolgono intorno all'ottamero, formando un nucleosoma, la subunità di base della cromatina. Le modifiche degli istoni regolano la trascrizione, la riparazione, la ricombinazione e la replicazione del DNA. Le modifiche più comunemente studiate sono l'acetilazione, la fosforilazione, la metilazione e l'ubiquitinazione. Queste modifiche possono alterare l'architettura locale della cromatina o reclutare fattori transattivi che riconoscono specifiche modifiche istoniche (ipotesi del "codice istonico"). La trimetilazione dell'istone H3 alla Lys9 (H3K9me3) è uno dei marchi epigenetici più studiati. L'H3K9me3 interviene nella repressione dei geni eucromatici e nel controllo epigenetico dell'assemblaggio dell'eterocromatina, molto probabilmente agendo come motivo di riconoscimento per il legame di proteine associate alla cromatina, come Swi6 o HP1α/β. Gli enzimi responsabili della formazione di H3K9me3 sono SUV39H1 e SUV39H2.
Specificità
Riconosce il trimetilistone H3 (Lys9), MW 17 kDa. Esibisce reattività crociata con il dimetilistone H3 (Lys9) a concentrazioni maggiori.
Sulla base dell'omologia di sequenza, si prevede reattività crociata con tutti i mammiferi, Drosophila, Xenopus e Arabidopsis.
Immunogeno
Epitopo: Trimetil Lys9
Peptide sintetico ramificato coniugato con KLH contenente la sequenza (QTARme3K- STGGKA)2-KC, in cui me3K corrisponde alla trimetil-lisina 9 dell′istone H3 umano. I dati suggeriscono che questo anticorpo per legarsi potrebbe richiedere la presenza del residuo glutammina in posizione 5.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione della cromatina (ChIP).
Dati rappresentativi di un lotto precedente. La cromatina di cellule 3T3 L1 sonicata è stata immunoprecipitata utilizzando l'anti-trimetilistone H3 (Lys9) e il kit Magna ChIP G (N° Cat. 17-611). L'avvenuta immunoprecipitazione dei frammenti di DNA associati al trimetilistone H3 (Lys9) è stata verificata mediante qPCR utilizzando primer fiancheggianti il promotore p16.
Saggio di inibizione con peptide
Il saggio di inibizione con peptide dimostra una netta preferenza dell'anticorpo per la forma trimetilica rispetto alla forma dimetilica.
Immunoprecipitazione della cromatina (ChIP)
Analisi mediante ChIP dei bersagli cromosomici noti dell'enzima Suv39h (H3K9me3 nei satelliti maggiori, cellule ES di topo).
Analisi Dot-blot
L′analisi Dot-blot dimostra la specificità dell'anti-H3K9me3, clone 6F12-H4 per la forma trimetil-Lys9 dell'istone H3.
Sotto categoria di ricerca
Istoni
Utilizza l'anticorpo anti-trimetilistone H3 (Lys9), clone 6F12-H4, (anticorpo monoclonale di topo), formato/confezione di prova convalidato in ChIP, PIA, IF, DB, ChIP-seq, WB per rilevare il trimetilistone H3 (Lys9) noto anche come H3K9me3, istone H3 (trimetil K9).
Qualità
Valutata abitualmente mediante Western blotting su estratti acidi di cellule HeLa.
Saggio di Western blotting: questo lotto a una diluizione di 0,5 – 5 μg ha rivelato il trimetilistone H3 (Lys9) in estratti acidi di HeLa.
Descrizione del bersaglio
~17 kDa
Stato fisico
Anticorpo purificato fornito a 1 mg/ml in Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 150 mM, NaN3 0,05%.
Formato: purificato
purificato
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Per recuperare la quantità massima di prodotto, centrifugare il contenitore prima di togliere il tappo. Evitare il congelamento, che può danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Estratti acidi di cellule HeLa
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1