05-637-AF488
Anti-Bmi-1 Antibody, clone F6, Alexa Fluor™ 488
clone F6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
Polycomb complex protein BMI-1, Polycomb group RING finger protein 4, RING finger protein 51, Bmi-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
F6, monoclonal
Reattività contro le specie
human, monkey
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rabbit (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BMI1(648)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Bmi-1 in HepG2 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2