Documenti fondamentali
05-1085
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-IRS1, clone 4.2.2
clone 4.2.2, from mouse
Sinonimo/i:
insulin receptor substrate 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4.2.2, monoclonal
Reattività contro le specie
pig, canine, human, mouse, rat, monkey, bovine
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Irs1(538598)
dog ... Irs1(486148)
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
pig ... Irs1(100512686)
rat ... Irs1(25467)
rhesus monkey ... Irs1(707870)
Descrizione generale
IRS1 (substrato del recettore per l′insulina 1) trasmette i segnali insulinici lungo le vie metaboliche e mitogene. IRS1 è altamente fosforilato sia su residui di serina che di tirosina. Le tirosine fosforilate permettono a IRS di agire da proteina di ancoraggio che lega i domini SH2 di proteine come la PI3 chinasi (fosfatidilinositolo 3-chinasi) e GRB2, attivandole. La sovraespressione e iperfosforilazione delle serine sono associate a insulino-resistenza e cancro della mammella. Alcuni dei siti di fosforilazione più importanti si trovano sulla Ser302, che viene fosforilata in seguito a stimolazione insulinica. La Ser307, fosforilata da JNK e IKK, è un sito di regolazione che sembra distrugga l′interazione IRS1/IR e inibisca l′attivazione insulino-mediata delle vie della PI3 chinasi e di MAPK; è noto inoltre che la fosforilazione di Ser636/639 avviene a opera di p70S6K a valle di mTOR e funziona come un loop a feedback negativo.
Specificità
Prevista reattività crociata con molte altre specie visto il 100% di omologia di sequenza rispetto all′immunogeno.
Questo anticorpo riconosce la proteina IRS1.
Immunogeno
Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 431-446 della proteina IRS1 di topo.
Applicazioni
Questo anticorpo anti-IRS2, clone 4.2.2, è convalidato per l'uso nei saggi di WB, IP, IC per la rivelazione di IRS1.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule CHO transfettate con IR/IRS1 e trattate o meno con insulina.
Western blotting:
questo anticorpo diluito 1:1.000 è stato utilizzato per rivelare la IRS1 in lisato di cellule CHO transfettate con IR/IRS1 e trattate o meno con caliculina A/acido okadaico.
Descrizione del bersaglio
~185 kDa
Stato fisico
Anticorpo monoclonale purificato di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Formato: purificato
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Yunxue Guo et al.
International journal of biological sciences, 8(10), 1408-1417 (2012-12-01)
Generally, most miRNAs that were up-regulated during differentiation promoted adipogenesis, but our research indicated that up-regulation of miR-145 in porcine preadipocytes did not promote but inhibit adipogenesis. In this study, miR-145 was significantly up-regulated during porcine dedifferentiated fat (DFAT) cells
Rapamycin has a biphasic effect on insulin sensitivity in C2C12 myotubes due to sequential disruption of mTORC1 and mTORC2.
Ye, L; Varamini, B; Lamming, DW; Sabatini, DM; Baur, JA
Frontiers in Genetics null
Nancy J Hançer et al.
The Journal of biological chemistry, 289(18), 12467-12484 (2014-03-22)
IRS1 and IRS2 are key substrates of the insulin receptor tyrosine kinase. Mass spectrometry reveals more than 50 phosphorylated IRS1 serine and threonine residues (Ser(P)/Thr(P) residues) in IRS1 from insulin-stimulated cells or human tissues. We investigated a subset of IRS1
Gang Xi et al.
The Journal of biological chemistry, 292(5), 2009-2020 (2016-12-23)
Diabetes is a major risk factor for the development of atherosclerosis, but the mechanism by which hyperglycemia accelerates lesion development is not well defined. Insulin and insulin-like growth factor I (IGF-I) signal through the scaffold protein insulin receptor substrate 1
Yuji Shi et al.
Nature structural & molecular biology, 21(6), 522-527 (2014-05-13)
The biological function of the PTEN tumor suppressor is mainly attributed to its lipid phosphatase activity. This study demonstrates that mammalian PTEN is a protein tyrosine phosphatase that selectively dephosphorylates insulin receptor substrate-1 (IRS1), a mediator of insulin and IGF