04-914
Anti-Smad2/3 Antibody, clone C4T, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone C4T, from rabbit
Sinonimo/i:
Deletion target in pancreatic carcinoma 4, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 4, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 4 (Drosophila), Mothers against DPP homolog 4, SMAD 4, SMAD family member 4, SMAD, mothers against DPP homolog 4, SMAD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C4T, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMAD2(4087)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Transcription Factors
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Smad2/3 in L6 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
RIPA lysates from L6 cells
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1