Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
SAB5700402
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
HSPC193, HsT17436, JV15-2, LDS1C, LDS3, MADH3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
25
35
43
48
52
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
2.74 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation ((pSer465/pSer467),(pSer423/pSer425))
Informazioni sul gene
human ... SMAD2(4087)
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around S465 & S467 of human Smad2 (NP_005892.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)