AB3849-I
Anti-fosfo-SMAD2 (Ser465/467)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Mothers against decapentaplegic homolog 2, Ser465/467 phosphorylated, hMAD-2, Ser465/467 phosphorylated, hSMAD2, Ser465/467 phosphorylated, JV18-1, Ser465/467 phosphorylated, MAD homolog 2, Ser465/467 phosphorylated, Mad-related protein 2, Ser465/467 pho
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
zebrafish (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer465/pSer467 )
Informazioni sul gene
human ... SMAD2(4087)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetica & funzione nucleare
Fattori di trascrizione
Qualità
Western blotting: 2,0 µg/mL di questo anticorpo hanno rivelato la fosforilazione di Smad2 in Ser465/467 in 10 µg di lisato di cellule HepG2 stimolate con TGFbeta ma non in quelle non stimolate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1