Documenti fondamentali
04-638
Sigma-Aldrich
Anti-TRF1 Antibody, clone BED5 57-6
clone BED5 57-6, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
TERF1, telomeric repeat binding factor (NIMA-interacting) 1, FLJ41416, PIN2, TRBF1, TRF, TRF1, hTRF1-AS, t-TRF1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BED5 57-6, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, hamster, monkey, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TERF1(7013)
Specificità
Detects TRF1
Immunogeno
Human TRF1 protein
Applicazioni
This Anti-TRF1 Antibody, clone BED5 57-6 is validated for use in WB, IF for the detection of TRF1.
Qualità
Routinely evaluated by Western Blot on HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
~60 kDa
Stato fisico
Affinity purified immunoglobulin in PBS with 0.05% NaN3
Format: Purified
Altre note
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
PTOP and TRF1 help enhance the radio resistance in breast cancer cell.
Li, Z; Yang, X; Xia, N; Yang, L; Yu, H; Zhou, F; X, C; Zhou, Y
Cancer Cell International null