Documenti fondamentali
07-1398
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-Akt (Thr308)
from rabbit
Sinonimo/i:
Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, murine thymoma viral (v-akt) oncogene homolog-1, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, canine
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
Xenopus (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG
Compatibilità
not suitable for Western blot
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr308)
Informazioni sul gene
bovine ... Akt1(280991)
human ... AKT1(207)
rat ... Akt1S1(292887)
Descrizione generale
Akt/PKB è una Ser/Thr-chinasi e un importante effettore della via di segnalazione della PI3-chinasi. Interviene in molteplici vie di segnalazione implicate in una serie di processi biologici tra cui metabolismo, apoptosi, controllo del ciclo cellulare, angiogenesi, differenziazione oltre che crescita e proliferazione cellulare. Nei mammiferi sono note tre diverse isoforme di Akt (Akt1/PKCα, Akt2/PKBβ e Akt3/PKBγ) Esibiscono un elevato grado di omologia, ma differiscono leggermente nella localizzazione dei rispettivi siti di fosforilazione implicati nei meccanismi di regolazione. Akt1 è l'isoforma predominante ed è presente nella maggior parte dei tessuti. Si pensa che abbia un ruolo determinante nei processi di crescita, sopravvivenza, sviluppo embrionale e nella differenziazione degli adipociti. Akt2 è correlata alla regolazione dell'omeostasi del glucosio ed è l'isoforma predominante espressa nei tessuti insulino-sensibili. Akt3 è abbondante nel tessuto cerebrale. Ogni isoforma di Akt è composta da tre regioni funzionalmente distinte: un dominio N-terminale PH (Pleckstrin Homology) che fornisce un modulo per il legame ai lipidi, un dominio catalitico centrale contenente la Thr308 e un motivo idrofobico C-terminale contenente la Ser473. L'attivazione di AKT dipende da un doppio meccanismo regolatorio che richiede sia la sua traslocazione sulla membrana citoplasmatica che la doppia fosforilazione dei residui Thr308 e Ser473 da parte rispettivamente di PDK1 e del complesso TORC2.
Immunogeno
Epitopo: Thr308 (dominio catalitico)
Peptide sintetico coniugato con KLH contenente la Thr308 e gli amminoacidi adiacenti della Akt1 di uomo, topo, ratto, bovino e pollo. La Akt2 umana e di topo condivide 11/12 aminoacidi e la Akt3 di ratto condivide 10/12 amminoacidi con la sequenza del peptide immunogeno.
Applicazioni
Questo anticorpo anti-fosfo-Akt (Thr308) è convalidato per l'uso in IH(P) per la rivelazione della proteina Akt fosforilata (Thr308).
Solo per immunoistochimica
Western Blotting:
non raccomandato per il WB perché produce più bande. Si veda il prodotto 05-802R
Qualità
Immunoistochimica:
L′anticorpo diluito 1:500; sistema di rivelazione IHC-Select con HRP-DAB.
Descrizione del bersaglio
60 kDa
Stato fisico
Purificato per affinità con l′antigene utilizzando sia la forma fosforilata che non fosforilata del peptide Akt (Thr308).
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2- 8 °C dalla data di ricevimento.
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Yange Liu et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2017, 7841823-7841823 (2017-03-25)
In the present study, the components of A. cinnamomea (AC) mycelia were systematically analyzed. Subsequently, its hepatoprotective effects and the underlying mechanisms were explored using a mouse model of acute alcohol-induced liver injury. AC contained 25 types of fatty acid
Yange Liu et al.
BioMed research international, 2017, 9374026-9374026 (2017-04-21)
Antrodia cinnamomea, a folk medicinal mushroom, has numerous biological effects. In this study, we aim to assess whether the antifatigue effects of A. cinnamomea mycelia (AC) and its underlying mechanisms are related to oxidative stress signaling using behavioral mouse models