Documenti fondamentali
05-802R
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-Akt (Thr308), clone 50-1C-25, monoclonale di coniglio
clone NL50, Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, murine thymoma viral (v-akt) oncogene homolog-1, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NL50, monoclonal
Reattività contro le specie
human, bovine, mouse, rabbit, chicken
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr308)
Informazioni sul gene
bovine ... Akt1(280991)
human ... AKT1(207)
Descrizione generale
Akt/PKB è una chinasi Ser/Thr e un importante effettore della via di segnalazione della PI3-chinasi. È implicata in molteplici vie di segnalazione implicate in una serie di importanti processi biologici tra cui metabolismo, apoptosi, controllo del ciclo cellulare, angiogenesi, differenziamento oltre che crescita e proliferazione cellulare. Nei mammiferi sono note tre diverse isoforme di Akt (Akt1/PKCα, Akt2/PKBβ e Akt3/PKBγ) Esibiscono un elevato grado di omologia, ma differiscono leggermente nella localizzazione dei siti di fosforilazione implicati nei meccanismi di regolazione. Akt1 è l'isoforma predominante ed è presente nella maggior parte dei tessuti. Si pensa che abbia un ruolo determinante nei processi di crescita, sopravvivenza, sviluppo embrionale e nella differenziazione degli adipociti. Akt2 è correlata alla regolazione dell'omeostasi del glucosio ed è l'isoforma predominante espressa nei tessuti insulino-sensibili. Akt3 è abbondante nel tessuto cerebrale. Ogni isoforma di Akt è composta da tre regioni funzionalmente distinte: un dominio N-terminale PH (Pleckstrin Homology) che fornisce un modulo per il legame ai lipidi, un dominio catalitico centrale contenente la Thr308 e un motivo idrofobico C-terminale contenente la Ser473. L'attivazione di AKT dipende da un doppio meccanismo regolatorio che richiede sia la sua traslocazione sulla membrana plasmatica che la doppia fosforilazione dei residui Thr308 e Ser473 da parte rispettivamente di PDK1 e del complesso TORC2.
Specificità
Rileva Akt sono se fosforilata in Thr308.
Immunogeno
Peptide sintetico coniugato con KLH contenente la Thr308 e gli amminoacidi adiacenti della Akt1 di uomo, topo, ratto, bovino e pollo.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Rileva la fosfo-Akt (Thr308) utilizzando questo anticorpo anti-fosfo-Akt (Thr308), clone 50-1C-25 validato per l'uso in WB, IF, IC, ELISA.
Sottocategoria di ricerca
PI3K, Akt, & segnalazione mTOR
Western blotting:
questo lotto ha rilevato la Akt fosforilata a livello della Thr308 in lisati di cellule NIH/3T3 trattate con PDGF mediante SDS-PAGE seguito da trasferimento su membrana in PVDF (Immobilon-P). È stata usata una diluizione 1:1,000.
Qualità
Questo lotto ha rilevato la Akt fosforilata a livello della Thr308 in lisati di cellule NIH/3T3 trattate con PDGF mediante SDS-PAGE seguito da trasferimento su membrana in PVDF (Immobilon-P). È stata usata una diluizione 1:1.000.
Descrizione del bersaglio
60 kDa
Linkage
Sostituisce: 05-802
Stato fisico
Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio da surnatante purificato con proteina A, in Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4) 150 mM NaCl e 0,05% NaN3 con 40% di glicerolo.
Formato: purificato
Purificazione con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20 °C.
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Scott Ackler et al.
Oncogene, 21(2), 198-206 (2002-01-23)
AKT1/protein kinase Balpha is a protein-serine/threonine kinase that regulates multiple targets involved in cell survival and cell cycle progression in a variety of cell types including breast cancer cells. To explore the role of Akt1 in mammary gland function and
D R Alessi et al.
The EMBO journal, 15(23), 6541-6551 (1996-12-02)
Insulin activated endogenous protein kinase B alpha (also known as RAC/Akt kinase) activity 12-fold in L6 myotubes, while after transfection into 293 cells PKBalpha was activated 20- and 50-fold in response to insulin and IGF-1 respectively. In both cells, the
S R James et al.
The Biochemical journal, 315 ( Pt 3), 709-713 (1996-05-01)
Recent evidence has suggested that activation of phosphoinositide 3-kinase (PI 3-kinase) is required for the activation of Akt-1 by growth factors and insulin. Here we demonstrate by two independent methods that Akt-1 from L6 myotubes binds to PtdIns(3,4,5)P3, PtdIns(3,4)P2 and