Documenti fondamentali
Z183415
Foil/poly bag
size 18 in. × 22 in.
Sinonimo/i:
Foil Bag, Poly Bag
About This Item
Codice UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
Confezionamento
pack of 1 × 30 bags (also available as pack 10 x 30 bags)
Misura
18 in. × 22 in.
Spessore
5 mil
Descrizione generale
Heat sealable. Useful for storing air, light, or moisture-sensitive reagents, odoriferous products, and for temporarily containing leaking bottles.
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
Confezionamento
1PAK ≡ 10 bags
30PAK ≡ 300 bags
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)