Key Documents
Z162973
Zipper-top poly bag
size 9 in. × 12 in.
Sinonimo/i:
Resealable Plastic Bag
About This Item
Codice UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
Materiali
clear low-density polyethylene
Misura
9 in. × 12 in.
Spessore
4 mil
Descrizione generale
Zipper-top poly bag is see-through with a double-track zipper. It meets FDA and USDA specifications for food contact. The bags also have a helpful hang hole at the top.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6