Documenti fondamentali
03-110
Sigma-Aldrich
ChIPAb+ Ago2 - anticorpo per RIP convalidato e set di primer
ascites fluid, from mouse
Sinonimo/i:
Argonaute-2, Eukaryotic translation initiation factor 2C, Slicer protein, Piwi domain protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.52
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine
Produttore/marchio commerciale
RIPAb+
Upstate®
tecniche
RIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Ago2 (argonaute-2), nota anche come eukaryotic translation initiation factor 2C (EIF2C2), è una componente essenziale per la risposta RNAi (RNA interference) mediata da siRNA. E′ un'endonucleasi necessaria per lo svolgimento del duplex di siRNA e l'assemblaggio dei siRNA nel complesso silenziatore indotto da RNA (RISC, o RNA-induced silencing complex). Ago2 interagisce con DICER1 attraverso il dominio Piwi. Si ritiene che il dominio Piwi sia responsabile della degradazione dell'RNA tramite un meccanismo simile a quello usato dalla RNasi H. L′attività di Ago2 è necessaria sia per lo sviluppo embrionale che per il silenziamento genico mediato da RNA (RNAi).
Specificità
Riconosce Ago2.
Immunogeno
Peptide sintetico coniugato con KLH contenente la sequenza YSGAGPALAPPAPPPPIQG.
Applicazioni
Immunoprecipitazione delle proteine che legano l′RNA (microRNA):
il lisato per RIP preparato da cellule HeLa (equivalenti a 2 X 107 cellule per IP) è stato sottoposto a immunoprecipitazione utilizzando 5 µL di IgG di topo normale o 5 µL di anticorpo anti-Ago2 e il kit di immunoprecipitazione Magna RIP® per le proteine che legano l′RNA (N° Cat. 17-700).
La riuscita dell′immunoprecipitazione del microRNA associato ad Ago2 è stata verificata mediante il saggio TaqMan per i microRNA, hsa-miR-23a (vedere le figure).
Per i dettagli sperimentali consultare il protocollo di Magna RIP (N° Cat. 17-700) o di EZ-Magna RIP (N° Cat. 17-701).
Immunoprecipitazione da lisato per RIP:
dati di un lotto rappresentativo.
Il lisato per RIP ottenuto da cellule HeLa (equivalenti a 2 X 106 cellule per IP) è stato sottoposto a immunoprecipitazione usando 0,5 µL di IgG di topo normale o di anticorpo anti-Ago2. Le proteine precipitate (corsia 1: IgG di topo, corsia 2: anti-Ago2) e il lisato totale di cellule HeLa (corsia 3) sono stati risolti mediante elettroforesi, trasferiti su nitrocellulosa e identificati mediante l′anticorpo anti-Ago2 (diluizione 1:5.000).
Le proteine sono state visualizzate mediante un anticorpo secondario di capra anti-topo coniugato con HRP e rivelazione per chemiluminescenza
(vedere le figure).
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Questa pratica combinazione di anticorpo RIPAb+ Ago2 -RIP convalidato & set di primer include l′anticorpo & gli specifici primer di controllo per la PCR.
Sottocategoria di ricerca
Metabolismo dell′RNA & proteine di legame
Proteine che legano l′RNA (RBP)
Confezionamento
10 analisi per set. Uso raccomandato: ~5 μ L dell′anticorpo per ciascuna RIP (a seconda del contesto biologico).
Qualità
Immunoprecipitazione di proteine che legano l′RNA (RIP):
il lisato per RIP preparato da cellule HeLa (equivalenti a 2 X 107 cellule per IP) è stato sottoposto a immunoprecipitazione utilizzando 5 µL di IgG di topo normale o 5 µL di anticorpo anti-Ago2 e il kit di immunoprecipitazione Magna RIP® per le proteine che legano l′RNA (N° Cat. 17-700).
La riuscita dell′immunoprecipitazione dell′RNA associato ad Ago2 è stata verificata mediante qPCR utilizzando i primer RIP per FOS (vedere le figure).
Per i dettagli sperimentali consultare il protocollo di Magna RIP (N° Cat. 17-700) o di EZ-Magna RIP (N° Cat. 17-701).
Descrizione del bersaglio
100 kDa
Stato fisico
Anticorpo anti-Ago2 (IgG1κ monoclonale di topo). Una microprovetta contenente 50 µL di liquido ascitico con azoturo di sodio allo 0,05%. Conservare a -20 °C.
IgG di topo normale. Una microprovetta contenente 125 μg di IgG di topo purificate in 125 µL di tampone per la conservazione contenente azoturo di sodio allo 0,1%. Conservare a -20°C.
Primer per RIP, FOS. Una microprovetta contenente 75 μL di ciascun primer specifico per il gene FOS umano 5 μM. Conservare a -20 °C.
FOR: GAG AGC TGG TAG TTA GTA GCA TGT TGA
REV: AAT TCC AAT AAT GAA CCC AAT AGA TTA GTT A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20°C.
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento per evitare di danneggiare le IgG e di compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Include un anticorpo di controllo negativo costituito da IgG di topo e primer di controllo specifici per il gene FOS umano.
Note legali
MAGNA RIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Visita l’Archivio dei documenti
Meihua Zhao et al.
International journal of molecular medicine, 46(6), 2007-2018 (2020-10-31)
Long intergenic non‑coding RNA 01232 (LINC01232) was identified as a critical regulator of the development of pancreatic adenocarcinoma. The present study investigated the expression and regulatory roles of LINC01232 in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). The main aim of the
Rui Li et al.
International journal of oncology, 55(5), 1110-1124 (2019-09-24)
Aberrant terminal differentiation‑induced noncoding RNA (TINCR) expression has been identified in multiple human cancer types and is functionally significant in cancer progression. However, to the best of our knowledge, no reported studies have investigated the expression pattern and precise role
Guoli Shao et al.
International journal of oncology, 54(5), 1665-1675 (2019-03-01)
Accumulating evidence has demonstrated that long non‑coding RNAs (lncRNAs) play important roles in the pathogenesis and development of diverse types of human disorders. Cancer susceptibility candidate 9 (CASC9), a gene encoding a lncRNA, has frequently been reported to be dysregulated and
Xia Zheng et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 51(3), 1340-1353 (2018-11-28)
The Warburg effect is one of the main metabolic features for cancers, with long non-coding RNA (lncRNA) being involved as a class of crucial regulators. Our previous studies have shown that ginsenoside 20(S)-Rg3, an active saponin monomer extracted from red
Mickie Takagi et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 110(2), 91-100 (2003-09-30)
Haemophilus influenzae type b (Hib) causes invasive infections in infants and young children. Vaccines consisting of Hib capsular polysaccharide (polymer of ribosylribitol phosphate [PRP]) conjugated to a protein are effective in the prevention of such infections. The production of capsular